Läs mer
Fisherbrand™ 10/30 Jordfogstermometrar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +250 °C
Noggrannhet:
1 °C
1, 1,5 Över 150 °C
Nedsänkningslängd:
25 mm
Längd (metrisk) Totalt:
270 mm
305 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Inkluderar | 10/30 Markfog med Celsius-skala |
| Längd (engelska) Totalt | 10,6 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 270 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Röd organisk vätska |
| Max. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +150 °C |
| Noggrannhet | 1 °C |
| Visa mer |