Läs mer
Fisherbrand™ 3/8 tum Punktetiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17827221 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Brun
Guld
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Rött
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17827221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher-märkta kryogena lagringsetiketter använder ett speciellt lim som är utformat för att tåla extrema kyla så låga som -196 C (-°311 °F). Våra kryoetiketter kan tryckas/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta perfekt –för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring.
  • Etiketter kan skrivas ut/skrivas på och kommer inte att blöda, kladda eller smeta - perfekt för att identifiera prover efter långa perioder av kryogen förvaring
Specifikationer
Färg Lavendel
Formatera Roll
Produkttyp Dot label roll
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1000/rulle
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 9.55 mm