Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars polypropen mikroplattor
Produktkod. 11917954 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. 11917954
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för —förvaring med generösa 500 μL brunnsvolymer
  • Polypropylene
  • Minimum binding
  • Resistant to many reagents
  • Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
  • Automation-friendly design optimized for HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Rött
Produkttyp 96-well Storage Microplate
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 500 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Well Shape Round
För användning med (applikation) For storage feature generous 500μL well volumes