Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars polypropen mikroplattor
Produktkod. 11937954 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. 11937954
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för —förvaring med generösa 500 μL brunnsvolymer
  • Polypropen
  • Minsta bindning
  • Resistent mot många reagenser
  • Tål temperaturer från -80° till +121 °C (-112° till +250 °F)
  • Automationsvänlig design optimerad för HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Blått
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För förvaring har generösa μ500 L brunnsvolymer