Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars polystyrenplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 80
Beskrivning
Idealisk för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar
Designad för kompatibilitet med automatiserad utrustning
- Polystyren
- Tallrikar staplas enkelt utan lock
- Finns i platta eller runda brunnsformer
- Icke steril
- Obehandlad, ger enhetliga ytegenskaper
- Använd 12-565-511 lock (säljs separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 300μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50-250μ L/brunn |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Visa mer |