Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars polystyrenplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 80
Description
Idealisk för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar
Designad för kompatibilitet med automatiserad utrustning.
- Polystyren
- Tallrikar staplas enkelt utan lock
- Finns i platta eller runda brunnsformer
- Icke steril
- Obehandlad, ger enhetliga ytegenskaper
- Locket säljs separat (12-565-511)
- Katt nr 12-565-501 är klar till färgen
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 80 fall |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50-250μ L/brunn |
| Show More |