Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
350 μl
1500 μl
1750 μl
3000 μl
Material:
Kvarts
Optisk kvarts
Optiskt glas
Speciellt optiskt glas
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
Kvantitet:
2-pack, 4-pack
2/förpackning, 8-förpackningar/förpackningar
4-pack, 4-pack/förpackningar
4-pack, 8-pack
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Innehåller
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
- Alla celler är 12,5 mm breda
- 1, 5 eller 10 mm rektangulära celler
- Finns med en mängd olika fönstermaterial för många olika analyser
- Finns i fyra material t.ex Kvarts, optisk kvarts, specialoptiskt glas och optiskt glas
- Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
- Glasfönster för rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makroabsorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 μl |
| Material | Optiskt glas |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 10mm |
| Kvantitet | 4-pack, 8-pack |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 360 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Standard Spektrofotometer Cell Hållare |
| Visa mer |