Läs mer
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulära celler med PTFE-lock
Produktkod. 15276023 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Material:
Kvarts
Optical Quartz
Optisk kvarts
Optiskt glas
Quartz
Special Optical Glass
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
Kvantitet:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Packungsgröße:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Artikelnummer. 15276023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE lid
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • 1, 5 eller 10 mm rektangulära celler
  • Finns med en mängd olika fönstermaterial för många olika analyser
  • Finns i fyra material t.ex Kvarts, optisk kvarts, specialoptiskt glas och optiskt glas
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
  • Glasfönster för rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Spezifikation
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 3000 μL
Material Optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Rutinarbete i ultraviolett område och synligt område
Form Rektangel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato