Läs mer
Fisherbrand™ Aluminiumfolie, standardrulle
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (engelska):
25 fot
197 fot
492 fot
Tjocklek:
18μ m
24μ m
Bredd (metrisk):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Längd (metrisk):
150 m
60 m
7,6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Försegling, vägning, överföring av prover |
| Längd (engelska) | 25 fot |
| Produkttyp | Folie |
| Bredd (engelska) | 11,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Längd (metrisk) | 7,6 m |
| Material | Aluminium |
| Tjocklek | 18μ m |