Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Conditionnement:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Description
Includes
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Minska UV-ljustransmissionen för att skydda ljuskänsliga vätskor
- Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
- Bred mun möjliggör enkel hämtning av gripprover och minskar turbulensen vid fyllning
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Compliance
US Pharmacopoeia 661 (behållare, ljustransmission)†
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 17 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Material | HDPE |
| Stängningsfärg | Bärnsten |
| Halsfinish | 53mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Show More |