Läs mer
Fisherbrand™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11977944 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Product Code. 11977944
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Skruvlock av bärnstensfärgad polypropen
Skydda ljuskänsliga material under provtagning, transport eller lagring
Minska UV-ljustransmissionen för att skydda ljuskänsliga vätskor
  • Bärnstensfärgad högdensitetspolyeten
  • Bred mun möjliggör enkel hämtning av gripprover och minskar turbulensen vid fyllning
Fisherbrand HDPE-behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Compliance
US Pharmacopoeia 661 (behållare, ljustransmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Bärnsten
Material HDPE
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 43mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Förslutningstyp Skruvlock