Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Produktkod. 11707255 Handla allt Fisherbrand Produkter
ASTM-nummer:
125 timmar
126H
Certifikat och efterlevnad:
3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1
3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Specifik viktområde:
1,05 till 1,10 ASTM 126H-62
1.00 till 1.05 ASTM 125H-62
Produktkod. 11707255
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer.
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.001
  • Length: 260mm
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126 specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM-nummer 126H
Ökar 0.001
Certifikat och efterlevnad 3-poängscertifikat, ASTM E126, E100-14 T1
Längd (metrisk) 260 mm
För användning med (applikation) Liquids heavier than Water
Specifik viktområde 1,05 till 1,10 ASTM 126H-62
Volym (metrisk) 260 mL
Standardiseringstemperatur 60°F