Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vikt 275 ml hydrometrar för vätskor tyngre än vatten
Produktkod. p-4279051 Handla allt Fisherbrand Produkter
ASTM-nummer:
117H
Certifikat och efterlevnad:
3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Specifik viktområde:
1.30 till 1.35 ASTM 117H-62
Produktkod. 11707854
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer.
  • Standardiseringstemperatur: 60 °F
  • Division: 0,0005
  • Längd: 330 mm
Uppfyllande
Kalibrerad enligt ASTM™ E 126 specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM-nummer 117H
Ökar 0.0005
Certifikat och efterlevnad 3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Längd (metrisk) 330 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Vätskor tyngre än vatten
Specifik viktområde 1.30 till 1.35 ASTM 117H-62
Volym (metrisk) 275 mL
Standardiseringstemperatur 60 °F