Läs mer
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vikt hydrometrar för vätskor lättare än vatten
Produktkod. p-191426 Handla allt Fisherbrand Produkter
ASTM-nummer:
84H
Certifikat och efterlevnad:
3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Specifik viktområde:
0,750 till 0,800 ASTM 84H-62
Volym (metrisk):
275 ml
Produktkod. 11757834
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Noggrannheten hos hydrometern möter eller överträffar ASTM™ E 100 specifikationer.
  • Använd Cylinder 08-530K
  • Standardiseringstemperatur: 60 °F
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Uppfyllande
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ASTM-nummer 84H
Ökar 0.0005
Certifikat och efterlevnad 3-punkts certifiering, ASTM E126, citerad i ASTM E100-14 Tabell 1
Längd (metrisk) 330 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Vätskor tyngre än vatten
Specifik viktområde 0,750 till 0,800 ASTM 84H-62
Volym (metrisk) 275 ml
Standardiseringstemperatur 60 °F