Läs mer
Fisherbrand™ Bitran™ Provförvaringspåsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
2 x 4 tum. (5,1 x 10,2 cm)
Material:
Saranex Filma
Längd (metrisk):
5,1 cm
Bredd (metrisk):
10,2 cm
Beskrivning
Val av Saranex™ luktskyddsfilm för långtidsförvaring eller polyeten för korttidsförvaring
- Används för att samla in, transportera och lagra vävnadsprover
- Minimera lagringsutrymmet och hjälp till att eliminera läckage, brott och kontaminering
- Återförslutningsbar dubbellås dragkedja
- Designad för förvaring av vävnader och fixeringsmedel och för användning som mini-anaeroba miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Zip Seal |
| Material | Saranex Filma |
| Kvantitet | 250 |
| Mått (L x B) | 2 x 4 tum. (5,1 x 10,2 cm) |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5,1 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10,2 cm |