Läs mer
Fisherbrand™ Bloduppsamlingsbricka
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3796528 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
13 mm rörställ och brickinsats (typ A)
16 mm rörställ och brickinsats (typ B)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11740634
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad med phlebotomists i åtanke. Fisherbrand™ Blood Collection Tray utvecklades efter omfattande forskning på kliniker och sjukhus. Denna lätta lösning för att organisera och transportera rör och mindre föremål inkluderar en robust plastbricka, 36-brunnars rörställ och engångsinsatser.
  • Lätt, tvättbar ABS-bricka
  • Fack har en förrådslåda, sidfickor och ett spärrhandtag med mjukt gummigrepp som roterar ur vägen för enkel åtkomst
  • Bricka innehåller en Heathrow Onerack™ rörställ och två engångsinsatser av polystyren
  • Ytterligare insatser säljs i förpackningar om 4 i två olika konfigurationer
Order Info
Ytterligare insatser säljs i förpackningar om 4.
Specifications
Färg Blått
Mått (L x B x H) 429 x 265 x 172 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
För användning med (utrustning) 13 mm rörställ och brickinsats (typ A)
Inkluderar 2 insatser, 13 mm provrörsställ, förrådslåda och sidofickor och spärrhandtag
Antal Wells 36 (rörställ)
Material ABS
Produkttyp Bloduppsamlingsbricka