Läs mer
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard våtservetter, liners och rullar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Biohazard Liner
Biohazard Roll
Biohazard våtservetter
Biohazard-foder
Biohazard-servett
Biohazardrulle
Torka för biologiska risker
Absorptionsförmåga:
Leverans
Standard
Super
Tung
Tungt
Mått (L x B):
100 fot x 16 tum
100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tum
22 x 16 tum. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tum (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tum. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tum (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tum (22,86 x 20,32 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 250
Beskrivning
Servetter och liners är icke-sterila och inte avsedda att användas på patienter.
- Mjuk, vit absorberande torkduk med ljusorange polyetenbaksida är ogenomtränglig för blod, kroppsvätskor och starka lösningsmedel inklusive xylen, xylenersättningsmedel, acetoner, ketoner, alkoholer och formalin
- Nonwoven cellulosa fångar upp och håller kvar vätska; nonlining för användning med känslig instrumentering såsom blodräknare
- Orange flexibel ogenomtränglig plastbaksida förhindrar genomträngning av patogener och kemikalier till handskar som hjälper till att minimera korskontaminering när laboratoriepersonal öppnar dörrar eller berör ytor
- Kan även användas som mattor och liner; rullar kan skäras till önskad längd
- Använd endast en gång
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biohazard Roll |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Längd (metrisk) | 30.48 m |
| Bredd (engelska) | 16 tum |
| Bredd (metrisk) | 40.64 cm |
| Absorptionsförmåga | Standard |
| Färg | Orange baksida |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 100 fot x 16 tum. (3048 x 40,64 cm) |
| För användning med (applikation) | Förhindra genomträngning av blod, kroppsvätskor, vävnader och kemikalier till handskar och ytor vid hantering av rör, prover, tallrikar. |
| Visa mer |