Läs mer
Fisherbrand™ Glödlampor för små pipetter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
Färg:
Naturlig
Kompatibla tips:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 5 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Medicin dropper, liten pipett |
| Typ av grepp | Round |
| Material | Latex |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Glödlampa |
| Visa mer |