Läs mer
Fisherbrand™ Glödlampor för små pipetter
Produktkod. p-47658 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
Färg:
Naturlig
Kompatibla tips:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 15374750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibla, lätta att fästa glödlampor för små pipetter.
Flexibla glödlampor som är lätta att fästa
  • Tillverkad av naturgummi eller latex
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Designad för användning med Pasteurpipetter, små pipetter och medicindroppar
Specifikationer
Kompatibla tips 5 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Naturlig
Disponibel Reusable
För användning med Medicin dropper, liten pipett
Typ av grepp Round
Material Latex
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Glödlampa
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Medicindroppar och små pipetter
Längd (engelska) 1,54 tum
Längd (metrisk) 38 mm