Läs mer
Fisherbrand™ Klass B bärnstensfärgade glasgängade flaskor med påsatta lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
20 mL
40 mL
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volym (engelska):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
5.4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Teflonbelagt gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Bärnstensfärgat glas (klass B) |
| Volym (metrisk) | 40 mL |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Antal per förpackning | 72 |
| Volym (engelska) | 10.82 dr. |
| Volym (metrisk) Totalt | 40 mL |
| Visa mer |