Läs mer
Fisherbrand™ Klass B bärnstensfärgade glasgängade flaskor med påsatta lock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
5,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Teflonbelagt gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Bärnstensfärgat glas (klass B) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Antal per förpackning | 144 |
| Visa mer |