Läs mer
Fisherbrand™ Klar plastfolie
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
1 rulle
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad speciellt för laboratoriet
- Tillverkad av 100 % ultraren polyeten —säkerställer provets renhet och eliminerar kontaminering
- Högklängande egenskaper gör den idealisk för inpackning av bägare, flaskor eller petriskålar med en utomordentligt tät försegling som stannar på plats
- Egenskaper med låg trassel säkerställer att lindningen inte kommer att kula när den hanteras
- Kartongen har en praktisk avrivningsstång av metall
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Försegling, vägning, överföring av prover |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Omslagsfilm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30cm |
| Längd (metrisk) | 30.4 m |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1 rulle |