Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena etiketter för kryogen lagring
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17897271 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Rött
Vitt
Kvantitet:
1000/rulle
5000/förpackning
För användning med (utrustning):
0,2 ml PCR-rör
0,5 till 1,5 ml rör
1,5 och 2 ml rör
1,5 till 2 ml rör
15 och 50 ml rör
Storlek (engelska):
0,25 x 0,75 tum.
0,375 tum dia
0,375 tum dia.
0,5 tum dia
0,5 x 1,25 tum.
0,75 tum dia.
Produktkod. 17897271
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar. Kommer i en lättanvänd dispenserlåda med 20 ark per förpackning.
Idealisk för alla applikationer för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer. Lämplig för användning på mikrocentrifugrör, kryovialer, ställ, lådor och mikrotiterplattor. Limmet tål temperaturer från -196° till +121 °C (-321° till +250 °F)
  • Inget behov av att självlaminera
  • Tunnare etiketter gör att tuber passar de flesta förvaringssystem
  • Finns i ett komplett utbud av färger och storlekar
  • Garanterat att inte falla av vid normal användning (förutsatt att användarinstruktionerna följs)
  • Erbjuds även i laserskrivare-kompatibla ark (se Kat. nr. 15-930 och 15-940-serien)
Tillämpningar för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Märka
Produkttyp Kryogen etikett
För användning med (applikation) Kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frysapplikationer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml rör
Kvantitet 1000/rulle
Storlek (engelska) 0,5 x 1,25 tum.
Storlek (metrisk) 1.2 x 3.1 cm
Temperaturområde (engelska) -321 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C
Mått (LxB) 0,5 tum x 1,25 tum.