Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena etiketter för kryogen lagring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar. Kommer i en lättanvänd dispenserlåda med 20 ark per förpackning.
Idealisk för alla applikationer för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer. Lämplig för användning på mikrocentrifugrör, kryovialer, ställ, lådor och mikrotiterplattor. Limmet tål temperaturer från -196° till +121 °C (-321° till +250 °F)
- Inget behov av att självlaminera
- Tunnare etiketter gör att tuber passar de flesta förvaringssystem
- Finns i ett komplett utbud av färger och storlekar
- Garanterat att inte falla av vid normal användning (förutsatt att användarinstruktionerna följs)
- Erbjuds även i laserskrivare-kompatibla ark (se Kat. nr. 15-930 och 15-940-serien)
Tillämpningar för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Formatera | Märka |
| Produkttyp | Kryogen etikett |
| För användning med (applikation) | Kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frysapplikationer |
| För användning med (utrustning) | 1,5 och 2 ml rör |
| Kvantitet | 1000/rulle |
| Storlek (engelska) | 0,5 tum dia |
| Temperaturområde (engelska) | -321 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +121 °C |
| Mått (LxB) | 0,5 tum dia. |
| Visa mer |