Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11798029 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
1,2 till 2 ml gängade cryoflaskor
5 ml Cryo-flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Produktkod. 11798029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lämplig för ultralåg temperaturförvaring av både internt och utvändigt gängade kryogena flaskor
  • 81-Placera förvaringslådor i vit polykarbonat
  • Används i mekaniska frysar och flytande kväve Dewars
  • Omslaget är tryckt med en 9x 9 numrerade rutnät för inventeringsändamål
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) För lagring vid ultralåg temperatur av både internt och utvändigt gängade cyrogena flaskor
Håller 5 ml Cryo-flaskor
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 3,75 tum. (13,3 x 13,3 x 9,5 cm)
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 9.5 cm