Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
1,2 till 2 ml gängade cryoflaskor
5 ml Cryo-flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Beskrivning
Lämplig för ultralåg temperaturförvaring av både internt och utvändigt gängade kryogena flaskor
- 81-Placera förvaringslådor i vit polykarbonat
- Används i mekaniska frysar och flytande kväve Dewars
- Omslaget är tryckt med en 9x 9 numrerade rutnät för inventeringsändamål
- Staplingsbar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (applikation) | För lagring vid ultralåg temperatur av både internt och utvändigt gängade cyrogena flaskor |
| Håller | 1,2 till 2 ml gängade cryoflaskor |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Mått (L x B x H) | 5,25 x 5,25 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5 cm) |
| Längd (engelska) | 5,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 13.3 cm |
| Visa mer |