Läs mer
Fisherbrand™ Engångsskålar av aluminium med räfflad sidor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Inre topp:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägningsfat |
| För användning med (applikation) | Användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter |
| Diameter (metrisk) inre bas | 77 mm |
| Diameter (metrisk) Inre topp | 109 mm |
| Diameter (metrisk) | 109 (Inner Top) mm, 77 mm (Inner Base) |