Läs mer
Fisherbrand™ Engångsskålar av aluminium med räfflad sidor
Produktkod. p-88509 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
60 ml
75 ml
200 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Inre topp:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diameter (metrisk) inre bas:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 50
Produktkod. 11729418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter
Fisherbrand™ Engångsskålar av aluminium med räfflade sidor är tillräckligt billiga för engångsbruk; användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter
Större storlekar är idealiska för livsmedelsbearbetning.
  • Tillverkad av lätt aluminium
  • Platta bottnar
  • Raffade eller lätt räfflade sidor
  • Flänsade fälgar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) Användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter
Diameter (metrisk) inre bas 40 mm
Diameter (metrisk) Inre topp 43 mm
Diameter (metrisk) 40 mm (Inner Base), 43 mm (Inner Top)