Läs mer
Fisherbrand™ Engångsväggar/torkpannor i aluminium
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
60 ml
Diameter (metrisk) Inre topp:
100,5 mm
122 mm
Höjd (metrisk):
5,1 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Fisherbrand™ Engångsväggar/torkpannor i aluminium är ett ekonomiskt och pålitligt val för engångslabapplikationer. Designad för vägning, torkning och mer. Kompatibel med många populära vågar och fuktanalysatorer. Välj mellan 10,9 cm och 12,2 cm i diameter.
- Vågpannor för allmänna ändamål som även används för dispensering, förvaring, indunstning och torkning
- Kompatibel med många populära vågar och fuktanalysatorer, inklusive:
- Ohaus™, Mettler Toledo™ , Sartorius™ , Denver Instrument™ och mer
- Tillverkad av hållbart aluminium för att klara labbanvändning
- Val av:
- 10,9 cm (4,25 tum) fat med lätt räfflade sidor och pärlkant
- 12,2 cm (4,75 tum) fat med platta toppar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Cirkulär |
| Typ | Vågpanna |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| Höjd (metrisk) | 5,1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre topp | 122 mm |
| Diameter (metrisk) | 122 mm (inre topp) |