Läs mer
Fisherbrand™ Engångskyvetter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
4,5 ml
Typ:
Kyvett
Semi-mikrocell
Standardkyvett
Material:
Metakrylat
PMMA
Polystyren
Våglängdsområde:
285 till 750 nm
340 till 750 nm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Fisherbrand™ Engångskyvetter finns i valet av polystyren eller metakrylat. Välj polystyrenkyvetter för analyser inom synligt spektralområde (340 till 750 nm); För noggrannhet i hela UV/Vis-området (285 till 750nm), välj kuvetter gjorda av en överlägsen kvalitet av metakrylat.
- Engångskuvetter med 10 mm banlängd designade för synliga och UV/Vis-analyser
- Klara fyrsidiga kyvetter är idealiska för fluorimetri och nefelometri, såväl som spektrofotometri
- Skala ner analysvolymerna och spara på reagenser genom att använda semimikrokyvetter med en kapacitet på 1,5 ml
- Ingjuten pil indikerar överföringsriktningen på standard- och halvmikrokyvetter för att —säkerställa enhetlighet
- Varje fodral innehåller kuvetter med samma formavtrycksnummer —vilket säkerställer precision mellan —proverna standardavvikelsen är<± 0,005 släckningsenheter mellan kyvetter
Beställningsinfo
Förpackad 100 kyvetter per stapelbar bricka; fem fack till ett fodral. Yttermått: 0,47L x 0,47W x 1,77 tum. H (12 x 12 x 45 mm).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Standardkyvett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Material | PMMA |
| Längd (metrisk) | 12mm |
| Kvantitet | 500 Etui |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 285 till 750 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometrar, fluorometrar och nefelometrar |
| Visa mer |