Läs mer
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger är förpackade i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker. De erbjuder bekvämlighet och snabb rengöring.
- Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
25 ml brunnsbassänger
- Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
- 50 ml bassänger
- Vinklade sidor och V-formad botten möjliggör enkel uttag av provlösning
- Icke-steril bassäng är tillverkad av klar PVC
- Mått: 5,75Lx 2,75Wx 1 tum H (14,0x 7x 2,5 cm)
- Mångsidig design ger gott om spelrum för alla typer av 4-, 8- och 12-kanalspipetter
- Idealisk för utökad flerkanalspipettering till mikrotiterplattor, rör och djupbrunnsblock
- Mått: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 tum H (14,6x 9x 3,2 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Mått (L x B x H) | 5,75 x 3,5 x 1,25 tum. (14,6 x 9 x 3,2 cm) |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Pipetteringsreservoar |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 3.2 cm |
| Längd (engelska) | 5,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 14.6 cm |
| Visa mer |