Läs mer
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger
Produktkod. p-3100412 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 17815334
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring.
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger är förpackade i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker. De erbjuder bekvämlighet och snabb rengöring.
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
25 ml brunnsbassänger
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
  • 50 ml bassänger
  • Vinklade sidor och V-formad botten möjliggör enkel uttag av provlösning
  • Icke-steril bassäng är tillverkad av klar PVC
  • Mått: 5,75Lx 2,75Wx 1 tum H (14,0x 7x 2,5 cm)
100 ml bassänger
  • Mångsidig design ger gott om spelrum för alla typer av 4-, 8- och 12-kanalspipetter
  • Idealisk för utökad flerkanalspipettering till mikrotiterplattor, rör och djupbrunnsblock
  • Mått: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 tum H (14,6x 9x 3,2 cm)
Specifikationer
Färg Klart: Nej
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tum. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Förpackning Väska
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Disponibel Engångsbruk