Läs mer
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
24 in.
Färg:
Blue
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Single-use cap provides basic protection
- Disposable
- 14gsm polypropylene
- Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
- Latex-free
- Choice of Blue or White
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bouffant |
| Storlek | 24 in. |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Storlek (engelska) | 24 in. |
| Storlek (metrisk) | 60.9 cm |
| För användning med (applikation) | Laboratory Protection |