Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena prickar i laserark
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17897191 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Diameter (metrisk):
9,55 mm
12,7 mm
Produktkod. 17897191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar. Kommer i en lättanvänd dispenserlåda med 20 ark per förpackning.
Etiketterna kan tryckas på och kommer inte att blöda. Perfekt för att särskilja olika exemplar.
Specifikationer
Färg Diverse
Formatera Sheet
Produkttyp Pricketikett laserark
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) 0,5 till 1,5 ml rör
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 9,55 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.