Läs mer
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör
Produktkod. 11755075 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plugg
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Ärm
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
Produktkod. 11755075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör ger exceptionell kemisk beständighet i en mängd olika storlekar. Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
  • Ickepyrogena
  • Koniska bottnar
  • Stort märkningsområde
  • Sterila och icke-sterila stilar
  • Med svarta graderingar och vit markeringsområde
  • 15 mL rör är graderade i 0,5 mL underavdelningar från 2 till 14,5 mL
  • 50 ml rör graderas i steg om 5 ml från 5 till 50 ml
Beställningsinfo
Finns förpackade i skumställ eller ärmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polypropen
Inkluderar Svarta graderingar Inga styrofoam-ställ ingår
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Ärm
Tolerans Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet för polypropen och PET är densamma (0 - 40 °C)
Sterilitet Sterila
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Form Konisk
Längd (metrisk) 119 mm
Kapacitet (engelska) 0,50 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Skrivområde Vit märkningsfläck
Diameter (metrisk) 17 mm
Examen 0.5 mL
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,000 x g