Läs mer
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör
Produktkod. 11809650 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 mL
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plugg
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Ärm
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
Produktkod. 11809650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör ger exceptionell kemisk beständighet i en mängd olika storlekar. Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Sterile
  • With black graduations and white marking area
  • 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
  • 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Beställningsinfo
Finns förpackade i skumställ eller ärmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 95 kPa
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Inkluderar Packaged with two extra styrofoam racks
Antal per förpackning 25
Förpackning Slumpmässig
Tolerans Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet för polypropen och PET är densamma (0 - 40 °C)
Sterilitet Sterila
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Form Konisk
Längd (metrisk) 115 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plugg
Diameter (metrisk) 28 mm
Examen 5 mL
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 15,000 x g