Läs mer
Fisherbrand™ Elite™ Pipetter med justerbar volym
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Extremt låga kolvkrafter fungerar längre utan utmattning och minskar risken för RSI.
- Fullständigt autoklaverbar— hela pipetten kan ångautoklaveras
- Soft-touch spets utkastning— en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
- Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag— bekvämt grepp och enkel spetsfäste
- Optimal passform med SureOne™ pipettspetsar— bästa pipetteringsprestanda
- Super utblåsande kolv— skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Garanti
Tre år.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 1,5 till 6 % |
| Kompatibla tips | SureOne™ tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | SureOne™ Dricks |
| Produktlinje | Elite |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5μ L |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | Kalibreringscertifikat, kalibreringsverktyg i labbet |
| Ökar | 0,01 μl |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.