Läs mer
Fisherbrand™ PurSwab Skumpinnar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
13,1 cm
14,9 cm
Handtagsmaterial:
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,083 tum. |
| Längd (engelska) | 5,88 tum. |
| För användning med (applikation) | Rengöring av sensorer och komponenter, Applicering av lim eller andra lösningar, Ta bort smuts, föroreningar, flussmedel eller hartser, Mjuk, icke-slipande skumspets, Trähandtag är naturligt biologiskt nedbrytbart |
| Färg på handtag | Vitt |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.211 cm |
| Längd (metrisk) | 14,9 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 5,812 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 14.76 cm |
| Visa mer |