Läs mer
Fisherbrand™ Glass-Disposal Boxes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Bänk
Golv
Intermediär
Mått (L x B x H):
8 x 8 x 10 tum
12 x 12 x 20 tum
12 x 12 x 27 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Sturdy glass disposal box manufactured from polyethylene-lined corrugated cardboard. Fisherbrand™ Glass-Disposal Box, Benchtop keeps glass waste separated from other waste.
- Floor model glass disposal box with handles is safer in use and disposal
- Lid covers the built-in integral handles when use is not necessary
- Sturdy, corrugated cardboard
- Tough polyethylene liner
- Identifying graphics with instructions
- Tight-fitting lid has flap opening to accept material
- Folding design for shipping and storage
- Available in a range of convenient sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Integral Safety Lid |
| Mått (L x B x H) | 12 x 12 x 20 tum |
| Höjd (metrisk) | 51 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Modell | Intermediär |
| Kvantitet | 6/Cs. |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Liner material | Polyethylene |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.