Läs mer
Fisherbrand™ Förrengjorda EPA-flaskor av glas
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11533552 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11533552
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Förpackad i partitionerade brickor
Glasflaskor för insamling av vatten- och jordprover för flyktig organisk analys.
  • Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
  • GPI thread, 24-400
Uppfyllande
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1.1 in.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 20 ml
För användning med (applikation) For general analysis
Höjd (engelska) 3.74 in.
Inkluderar 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps
Volym (engelska) 5 dr.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 57 mm
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Certifikat och efterlevnad EPA
Typ Vial