Läs mer
Fisherbrand™ Förrengjorda EPA-flaskor av glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
Innehåller
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Glasflaskor för insamling av vatten- och jordprover för flyktig organisk analys.
- Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
- GPI thread, 24-400
Uppfyllande
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1.1 in. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| För användning med (applikation) | For light sensitive materials |
| Höjd (engelska) | 3.74 in. |
| Inkluderar | 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps |
| Volym (engelska) | 5 dr. |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Visa mer |