Läs mer
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility-trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11917914 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 mL
210 mL
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
8,7 cm
10.3cm
12.5cm
15,5 cm
20,3 cm
Höjd (metrisk):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14.1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 3
Paket med 72
Produktkod. 11917914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för kontinuerligt labbarbete och tunga jobb
  • Slitstark polypropenkonstruktion med utvändiga åsar och ribbor för att förhindra ånglåsning
  • Autoklaverbar till 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 15,5 cm
Kapacitet (metrisk) 410 ml
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 17,7 cm