Läs mer
Fisherbrand™ Heavy-Duty/Utility-trattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 ml
100 ml
140 ml
210 ml
410 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
8,7 cm
10,3 cm
12,5 cm
15,5 cm
20,3 cm
Höjd (metrisk):
9 cm
11 cm
11,5 cm
14,1 cm
17,7 cm
20,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 3
Paket med 72
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 20,3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 20,5 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |