Läs mer
Fisherbrand™ Högformade porslinsdeglar
Produktkod. 13469699 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Produktkod. 13469699
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Beställningsinfo
Överdrag finns separat. Se Fisherbrand™ Porslinsdegelskydd (FB965R till FB965Z).
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Vikt (metrisk) 12g
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Yttre 31 mm
Höjd (metrisk) 26 mm
Produkttyp Degel