Learn More
Fisherbrand™ Högformade porslinsdeglar
Product Code. 13499699 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 6
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Product Code. 13499699
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Varning: Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1150 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Order Info
Överdrag finns separat. Se Fisherbrand™ Porslinsdegelskydd (FB965R till FB965Z).
Specifications
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2,1 mm
Vikt (metrisk) 64g
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm
Höjd (metrisk) 54 mm
Produkttyp Degel