Läs mer
Fisherbrand™ Högformade porslinsdeglar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
31 mm
35 mm
43 mm
50 mm
53 mm
65 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
20 mm
26 mm
29 mm
37 mm
40 mm
43 mm
54 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Avsluta | Glaserade |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1150 °C |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| Vikt (metrisk) | 4g |
| Kapacitet (metrisk) | 1,3 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Produkttyp | Degel |