Läs mer
Fisherbrand™ L-formade cellspridare
Produktkod. p-4249846 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
1 st per påse, 100 påsar/fodral
10 st per påse, 50 påsar/fodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15615467
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för jämn spridning av bakteriekultur
För spridning av bakteriekultur på agarplattor
  • Disponibel
  • Slät spridningsyta med lätt uppåtgående vinkel minskar risken för att agarprovet skadas
  • L-form tillåter applicering på hela petriskålen eller tallrikens yta
  • Försteriliserad blå polypropen eliminerar behovet av flammning eller autoklavering
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
För användning med (utrustning) Agar kultur tallrik
Kvantitet 10 st per påse, 50 påsar/fodral
Form L-form
Material Polypropen
Produkttyp Cellspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Idealisk för jämn spridning av bakteriekulturer, slät spridningsyta med lätt uppåtriktad vinkel minskar risken för att skada agarprovet