Läs mer
Fisherbrand™ Märkningstejp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17857301 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lax
Rött
Vitt
Bredd (engelska):
0,75 tum
1,5 tum
2 tum
Produktkod. 17857301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
  • Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
  • Tål temperatur från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
  • Kärndiameter: 1 tum.
  • Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
  • Kommer att fästa på de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
Specifikationer
Färg Rött
Formatera Tejpa
Produkttyp Etikettband
För användning med (applikation) Vattentät, olje- och syrabeständig
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -10 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (LxB) 14 yd. x 2 tum.
Längd (engelska) 14 yd.
Längd (metrisk) 13 m
Bredd (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.5 cm