Läs mer
Fisherbrand™ LDPE-flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11977934 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 11977934
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet.
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet
  • Praktiskt taget okrossbar, men ändå väldigt flexibel
  • Kemiskt resistent mot de flesta svaga och starka syror och organiska lösningsmedel, men kan långsamt attackeras av starka oxidationsmedel och vissa lösningsmedel som kan orsaka mjukning och svullnad
  • Maximal användningstemperatur 80 °C (176 °F) med sprödhetstemperatur på -100 C (-°148 °F)
  • Flaskor kan vara strålning, gas, EtO eller kemiskt steriliserade; ej autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Halsfinish 38mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras