Läs mer
Fisherbrand™ LDPE-flaskor med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12652415 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 12652415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock av polypropen
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet.
Ograderad, genomskinlig för bättre synlighet
  • Praktiskt taget okrossbar, men ändå väldigt flexibel
  • Kemiskt resistent mot de flesta svaga och starka syror och organiska lösningsmedel, men kan långsamt attackeras av starka oxidationsmedel och vissa lösningsmedel som kan orsaka mjukning och svullnad
  • Maximal användningstemperatur 80 °C (176 °F) med sprödhetstemperatur på -100 C (-°148 °F)
  • Flaskor kan vara strålning, gas, EtO eller kemiskt steriliserade; ej autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Genomskinligt
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Halsfinish 63mm
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr 1606319 och 1606321
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras